AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen, oval
40 mm, 13 mm
Codice catalogo COWI001.640.13
Nome del fornitore:   COWIE
Magnetrührstäbchen, oval
Codice catalogo COWI001.640.13
Nome del fornitore:  COWIE
Magnetrührstäbchen, oval
Magnetrührstäbchen, oval
40 mm, 13 mm
Price
SFr. 6.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE- beschichtet. Bei Rührern mit Magnetkern aus seltenen Erden ist die magnetische Anziehungskraft 1,5 bis 2 mal stärker als bei herkömmlichen Rührern. Der Magnetkern besteht aus einer Kombination aus Samarium und Kobalt. Die Rührer mit seltenen Erden bleiben viele Jahre lang mit voller Leistung funktionsfähig, da der Magnetismus länger erhalten bleibt.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, geeignet zur Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen (–200 bis +280 °C)
Specifiche
  • Ø:
    13 mm
  • Länge:
    40 mm
  • Seq:
    015