Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetic stirring bars, plain, PTFE | Avantor

Magnetic stirring bars, plain, PTFE

60 mm, 10 mm
Katalognr. COWI001.260
Anbieter:   COWIE
Magnetic stirring bars, plain, PTFE
Katalognr. COWI001.260
Anbieter:  COWIE
Magnetic stirring bars, plain, PTFE
Magnetic stirring bars, plain, PTFE

60 mm, 10 mm

Preis
SFr. 7.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Plain PTFE magnetic stirring bars have similar performance to cylindrical bars, but provide more turbulence at low speeds.

Technische Daten
  • Ø:
    10 mm
  • Länge:
    60 mm
  • Seq:
    10
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..