AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
Dichte-Aräometer ohne Thermometer, M100, 1,600 - 1,700 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Katalognr. AMARH809620
Anbieter:   Amarell
Density hydrometers, M100
Katalognr. AMARH809620
Anbieter:  Amarell
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
Dichte-Aräometer ohne Thermometer, M100, 1,600 - 1,700 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Preis
SFr. 44.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers designed with paper scale, colour code, type designation and weighted body.
  • Round capillary
  • Accuracy of ±1 °C
  • Thermometer in the hydrometer
Suitable for government verification with (or without) mercury thermometer.
Certifications: DIN 12791
Packaging: In a transparent plastic case.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Dichte-Aräometer ohne Thermometer
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    12
  • Teilung:
    0,0002 g/cm³
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    1,600 - 1,700 g/cm³