AuftragsverfolgungKontakt
Abdeckmatten für Deep-Well-Platten
Verschlussmatten, PP, für 96-Well-Platten (0,5 ml)
  391-5713
 :   Brand
Abdeckmatten für Deep-Well-Platten
  391-5713
 :  Brand
Abdeckmatten für Deep-Well-Platten
Abdeckmatten für Deep-Well-Platten
Verschlussmatten, PP, für 96-Well-Platten (0,5 ml)
SFr. 434.00
1 * 50 ST
Cover mats reduce the maximum volume of wells.
  • Bezeichnung:
    Verschlussmatten, PP, für 96-Well-Platten (0,5 ml)
  • Seq:
    01