AuftragsverfolgungKontakt
Testsätze, Chlor-Test, Spectroquant®, Supelco® | Avantor
Testsätze, Chlor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Chlorreagenz Cl₂-1*4, -, Prove, Nova 60, Multy, Move, Picco, 200 Tests
Anbieter:   Merck
Testsätze, Chlor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Katalognr. 1.00086.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Testsätze, Chlor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Testsätze, Chlor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Chlorreagenz Cl₂-1*4, -, Prove, Nova 60, Multy, Move, Picco, 200 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 56.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 Tests
Product Details & Documents
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Very user friendly, validated methods
  • All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
  • Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
  • The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Spectroquant® Reagenzientestkits
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren - bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
*4 Reagenzien für den Chlor (freies)-Test sind Reagenz Cl₂-1 1.00086.0001  und Reagenz Cl₂-2 1.00087.0001 mit Leerküvetten und Zubehör 1.00089.0001
Reagenzien für Chlor (gesamt)-Test sind Reagenz Cl₂-1 1.00086.0001, Reagenz Cl₂-2 1.00087.0001 und Reagenz Cl₂-3 1.00088.0001  mit Leerküvetten und Zubehör  1.00089.0001
"*7 This method is officially recognised by the USEPA as an alternative method for the investigation of the following:
*7-1 wastewater
*7-2 drinking water
*7-3 respectively drinking water and waste water
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    200 Tests
  • Bezeichnung:
    Chlorreagenz Cl₂-1*<sup>4</sup>
  • Für Gerät:
    Prove, Nova 60, Multy, Move, Picco
  • Messbereich:
    -
  • Cat. No.:
    1.00086.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Technische Daten
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für Gerät
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1.00089.0001
    Chlorine, cells and accessories for photometric Cl₂ measurement*4
    Prove, Nova 60
    25
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - SFr. 90.10