AuftragsverfolgungKontakt
Vortex-Mixer, MS 3
MS 3 digital Vortex-Mixer
Katalognr. 444-2541
Anbieter:   IKA
Vortex-Mixer, MS 3
Katalognr. 444-2541
Anbieter:  IKA
Vortex-Mixer, MS 3
Vortex-Mixer, MS 3
MS 3 digital Vortex-Mixer
Preis
SFr. 1’250.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kompakte Universalmischer, geeignet für Schüttelaufgaben mit allen kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten. Diese Mischer verfügen über zwei Betriebsarten.
  • Dauer- oder Tastbetrieb mit Standardaufsatz, zusätzlich verfügt MS 3 digital über einen zeitgesteuerten Modus
  • Aufsatzerkennung
  • MS 3 digital besitzt eine Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion, Bereich von 1 s bis 999 min
Modus A (Sicherheitsmodus mit Aufsatzerkennung) bedeutet, dass die maximale Drehzahl von 3000 min⁻¹ nur mit dem Standardaufsatz im Touch-Modus erreicht wird. Bei Verwendung anderer Aufsätze ist die Drehzahl auf 1300 min⁻¹ begrenzt.
Modus B (ohne Aufsatzerkennung) bedeutet, dass mit allen Aufsätzen eine Drehzahl von 3000 min⁻¹ möglich ist. Die Mischer sind in allen Drehzahlbereichen stabil und haben ein robustes Zinkdruckgussgehäuse.
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
 : IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
 :
 :
 : Die MS 3 basic wird mit einem Standardaufsatz für Reagenzgläser oder kleine Gefäße bis 50 mm, einem Universalaufsatz für verschiedene Schaumstoffeinsätze und einem Handeinsatz zur Verwendung mit dem Universalaufsatz geliefert. Die MS 3 digital wird mit den oben genannten Funktionen geliefert und beinhaltet zusätzlich den Mikrotiterplattenaufsatz und einen Reagenzglaseinsatz mit sechs Löchern Ø 12 mm.
 :
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    MS 3 digital Vortex-Mixer
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    444-2541
  • Modell:
    MS 3 digital
  • Orbit:
    4,5 mm
  • B×T×H:
    148×205×63 mm
  • Max. Kapazität:
    0,5 kg, inklusive Aufsatz
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
    10/8 W
  • Drehzahlbereich:
    0–3000 min⁻¹
  • Gewicht:
    2,9 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-2233
    Standardaufsatz für Reagenzgläser/Gefäße bis zu Ø 50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 26.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-2234
    Aufsatz für Mikrotiterplatten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0950
    PCR-Plattenaufsatz, 96-Well
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-2235
    Universalaufsatz für verschiedene Schaumstoffeinsätze
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 26.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0013
    Einhand-Einsatz, zur Verwendung mit 442-2235
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 38.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0018
    Reagenzglaseinsatz ohne Bohrungen, zur Verwendung mit 442-2235
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 40.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0015
    Reagenzglaseinsatz für 14 Röhrchen à 10 mm Ø, zur Verwendung mit 442-2235
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0017
    Reagenzglaseinsatz für 4 Röhrchen à 16 mm Ø, zur Verwendung mit 442-2235
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0016
    Reagenzglaseinsatz für 6 Röhrchen à 12 mm Ø, zur Verwendung mit 442-2235
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA25005776
    Zum Einsetzen in den Universalaufsatz, für Gefäße mit 0,5-ml-Volumen. Gewicht: 0.005 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 79.90