AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Maltose Monohydrat 95%
D(+)-Maltose Monohydrat 95%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Catalog # A16266.22
D(+)-Maltose Monohydrat 95%
Catalog # A16266.22
CAS Number:  6363-53-7
D(+)-Maltose Monohydrat 95%
D(+)-Maltose Monohydrat 95%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Number:  6363-53-7
Price
SFr. 81.70
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 6363-53-7 Molecular Formula: C12H22O11.H2O Formula Weight: 360.32 (342.30anhy) Melting Point: ca 120° dec. Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether Beilstein Reference: 5784659 Merck Reference: 14,5714 Optical Rotation: +130° (c=2 in water, 24h) MDL No.: MFCD00149343
Synonyms:  Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
  • CAS Number:6363-53-7
  • Formula:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
  • MDL Number:MFCD00149343
  • Molecular Weight:360.32 g/mol
  • Merck Index:14,5714
  • Melting Pt:∼ 120 °C (Zers.)
  • Melting Pt:∼ 120 °C (Zersetzung)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-716-5
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g