Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98% | Avantor

2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. A19928.22
Reizend
2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
Katalognr. A19928.22
CAS Nummer:  93-02-7
2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 100 g

CAS Nummer:  93-02-7
Preis
SFr. 151.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 93-02-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-51° Boiling Point: 146°/10mm Beilstein Reference: 509301 MDL No.: MFCD00003314

  • CAS Nummer:93-02-7
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003314
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Siedepunkt:146 °C (10 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:47…51 °C
  • Blitz Pt:>110 °C (230 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-211-5
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..