Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98% | Avantor

2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. A19928.14
Reizend
2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
Katalognr. A19928.14
CAS Nummer:  93-02-7
2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,5-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 25 g

CAS Nummer:  93-02-7
Preis
SFr. 57.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 93-02-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-51° Boiling Point: 146°/10mm Beilstein Reference: 509301 MDL No.: MFCD00003314

  • CAS Nummer:93-02-7
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003314
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Siedepunkt:146 °C (10 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:47…51 °C
  • Blitz Pt:>110 °C (230 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-211-5
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g

Technische Daten