AuftragsverfolgungKontakt
Anthron 96% | Avantor
Anthron 96%
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. A19118.22
Gesundheit
Reizend
Anthron 96%
Katalognr. A19118.22
CAS Nummer:  90-44-8
Anthron 96%
Anthron 96%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  90-44-8
Preis
334.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 90-44-8 Molecular Formula: C14H10O Formula Weight: 194.23 Melting Point: 153-160° Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions. Insoluble in water Beilstein Reference: 1910173 Merck Reference: 14,691 MDL No.: MFCD00001187
In organic synthesis, in Colourimetric determination of sugar in body fluids and of animal starch in liver tissue
Synonyme:  Anthracen-9(10H)-one
  • CAS Nummer:90-44-8
  • Formel:C₁₄H₁₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00001187
  • Molekulargewicht:194.23 g/mol
  • Merck-Index:14,691
  • Schmelzender Platingehalt:153…160 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-994-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g