AuftragsverfolgungKontakt
Bromphenolblau | Avantor
Bromphenolblau
Glass bottle for solids, 50 g
Bromphenolblau
Katalognr. A18469.18
CAS Nummer:  115-39-9
Bromphenolblau
Bromphenolblau
Glass bottle for solids, 50 g
CAS Nummer:  115-39-9
Preis
SFr. 164.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
CAS No.: 115-39-9 Molecular Formula: C19H10Br4O5S Formula Weight: 669.98 Odour: Odourless Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 61698 Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00005875
Synonyme:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS Nummer:115-39-9
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005875
  • Molekulargewicht:669.97 g/mol
  • Merck-Index:14,1444
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 270 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 270 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-086-2
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g