AuftragsverfolgungKontakt
Galaktit ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Galaktit ≥97%
Katalognr. A18402.14
CAS Nummer:  608-66-2
Galaktit ≥97%
Galaktit ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Nummer:  608-66-2
Preis
SFr. 45.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 608-66-2 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Melting Point: 187-191° Boiling Point: 275-280°/1mm Merck Reference: 14,4332 MDL No.: MFCD00064288
Synonyme:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS Nummer:608-66-2
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00064288
  • Molekulargewicht:182.17 g/mol
  • Merck-Index:14,4332
  • Siedepunkt:275…280 °C (1 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:187…191 °C
  • Dichte:1,47
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-165-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g
Technische Daten