D(-)-Fructose ≥99%
Glass bottle for solids, 5.000 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 57-48-7 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Odour: Odourless Melting Point: ca 105-110° Beilstein Reference: 1239004 Merck Reference: 14,4273 Optical Rotation: -89° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00148910
Synonyme: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS Nummer:57-48-7
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00148910
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Merck-Index:14,4273
- Siedepunkt:552 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:∼ 105…110 °C
- Dichte:1,59
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-333-3
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA17718 sds_ALFAA17718
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5.000 g