AuftragsverfolgungKontakt
Kresolrot
Kresolrot
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Catalog # A17243.22
Irritant
Kresolrot
Catalog # A17243.22
CAS Number:  1733-12-6
Kresolrot
Kresolrot
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Number:  1733-12-6
Price
SFr. 289.00
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
CAS No.: 1733-12-6 Molecular Formula: C21H18O5S Formula Weight: 382.44 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 343399 Merck Reference: 14,2578 MDL No.: MFCD00005878
Synonyms:  o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:1733-12-6
  • Formula:C₂₁H₁₈O₅S
  • MDL Number:MFCD00005878
  • Molecular Weight:382.43 g/mol
  • Merck Index:14,2578
  • Melting Pt:>300 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:217-064-2
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Specifications