AuftragsverfolgungKontakt
Acrylamid ≥98%
Acrylamid ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
  A17157.36
Acrylamid ≥98%
  A17157.36
 :  79-06-1
Acrylamid ≥98%
Acrylamid ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
 :  79-06-1
SFr. 74.00
1 * 500 g
Purity: 98+% CAS No.: 79-06-1 Molecular Formula: CH2=CHCONH2 Formula Weight: 71.08 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: 125°/25mm Beilstein Reference: 605349 Merck Reference: 14,129 UN No.: 2074 MDL No.: MFCD00008032
 :  Prop-2-enamide
  •  :79-06-1
  •  :C₃H₅NO
  •  :MFCD00008032
  •  :71.08 g/mol
  •  :14,129
  •  :125 °C (25 mmHg)
  •  :82…85 °C
  •  :1,322
  •  :138 °C (280 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :201-173-7
  •  :2074
  •  :6.1,III
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g