AuftragsverfolgungKontakt
Bromkresolgrün
Glass bottle for solids, 25 g
  A17090.14
Bromkresolgrün
  A17090.14
 :  76-60-8
Bromkresolgrün
Bromkresolgrün
Glass bottle for solids, 25 g
 :  76-60-8
SFr. 247.00
1 * 25 g
CAS No.: 76-60-8 Molecular Formula: C21H14Br4O5S Formula Weight: 698.02 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 372527 Merck Reference: 14,1386 MDL No.: MFCD00005874
 :  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  •  :76-60-8
  •  :C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  •  :MFCD00005874
  •  :698.02 g/mol
  •  :14,1386
  •  :∼ 225 °C (Zersetzung)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-972-8
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
  • Cat. No.:
    A17090.14