Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bromkresolgrün

Bromkresolgrün

Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Bromkresolgrün
Katalognr. A17090.06
CAS Nummer:  76-60-8
Bromkresolgrün
Bromkresolgrün

Glasflasche für Feststoffe, 5 g

CAS Nummer:  76-60-8
Preis
SFr. 68.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

CAS No.: 76-60-8 Molecular Formula: C21H14Br4O5S Formula Weight: 698.02 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 372527 Merck Reference: 14,1386 MDL No.: MFCD00005874

Synonyme:  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Nummer:76-60-8
  • Formel:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005874
  • Molekulargewicht:698.02 g/mol
  • Merck-Index:14,1386
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 225 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-972-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g

Technische Daten