Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Xylit ≥99% | Avantor

Xylit ≥99%

Glass bottle for solids, 500 g
Xylit ≥99%
Katalognr. A16944.36
CAS Nummer:  87-99-0
Xylit ≥99%
Xylit ≥99%

Glass bottle for solids, 500 g

CAS Nummer:  87-99-0
Preis
SFr. 243.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 87-99-0 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 1720523 Merck Reference: 14,10085 MDL No.: MFCD00064292

Synonyme:  (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:87-99-0
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00064292
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Merck-Index:14,10085
  • Siedepunkt:495 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:92…96 °C
  • Dichte:1,515
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-788-0
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g

Technische Daten