Xylit ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Purity: 99% CAS No.: 87-99-0 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 1720523 Merck Reference: 14,10085 MDL No.: MFCD00064292
: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
- :87-99-0
- :C₅H₁₂O₅
- :MFCD00064292
- :152.15 g/mol
- :14,10085
- :495 °C (1013 hPa)
- :92…96 °C
- :1,515
- :Raumtemperatur
- :201-788-0
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g