Methylrot
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
Synonyme: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- CAS Nummer:493-52-7
- Formel:C₁₅H₁₅N₃O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002425
- Molekulargewicht:269.3 g/mol
- Merck-Index:14,6119
- Schmelzender Platingehalt:179…182 °C
- Dichte:1,31 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-776-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g