AuftragsverfolgungKontakt
Methylrot | Avantor
Methylrot
Glass bottle for solids, 25 g
Methylrot
Katalognr. A16690.14
CAS Nummer:  493-52-7
Methylrot
Methylrot
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  493-52-7
Preis
51.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
Synonyme:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • CAS Nummer:493-52-7
  • Formel:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002425
  • Molekulargewicht:269.3 g/mol
  • Merck-Index:14,6119
  • Schmelzender Platingehalt:179…182 °C
  • Dichte:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-776-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g