β-Alanin ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 107-95-9 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Physical Form: Cryst powder Density: 1.437 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 906793 Merck Reference: 14,205 MDL No.: MFCD00008200
Synonyms: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- CAS Number:107-95-9
- Formula:C₃H₇NO₂
- MDL Number:MFCD00008200
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- Merck Index:14,205
- Boiling Pt:201 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:∼ 205 °C (Zers.)
- Melting Pt:∼ 205 °C (Zersetzung)
- Density:1,437
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:203-536-5
Documents
Specifications
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



