AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan ≥99% | Avantor
Cyclohexan ≥99%
Glasflasche, 1.000 mL
Katalognr. A16070.AU
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Cyclohexan ≥99%
Katalognr. A16070.AU
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan ≥99%
Cyclohexan ≥99%
Glasflasche, 1.000 mL
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
83.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:14,2723
  • Siedepunkt:80…81 °C
  • Schmelzender Platingehalt:6,5 °C
  • Dichte:0,779
  • Blitz Pt:–18 °C (–1 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1.000 mL
Technische Daten