AuftragsverfolgungKontakt
Methylcyclohexan ≥99%
Methylcyclohexan ≥99%
Glasflasche, 500 mL
Katalognr. A16057.AP
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Methylcyclohexan ≥99%
Katalognr. A16057.AP
CAS Nummer:  108-87-2
Methylcyclohexan ≥99%
Methylcyclohexan ≥99%
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  108-87-2
Preis
SFr. 63.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:108-87-2
  • Formel:C₆H₁₁CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00001497
  • Molekulargewicht:98.19 g/mol
  • Merck-Index:14,6047
  • Siedepunkt:101 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–126 °C
  • Dichte:0,771
  • Blitz Pt:–4 °C (–25 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-624-3
  • UN:2296
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL