AuftragsverfolgungKontakt
1-Octanol ≥99%
Glasflasche, 500 mL
Katalognr. A15977.AP
Reizend
1-Octanol ≥99%
Katalognr. A15977.AP
CAS Nummer:  111-87-5
1-Octanol ≥99%
1-Octanol ≥99%
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  111-87-5
Preis
SFr. 58.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 111-87-5 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 81°(177°F) Physical Form: Liquid Density: 0.825 Refractive Index: 1.4290 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -16° Boiling Point: 193-195° Beilstein Reference: 1697461 Merck Reference: 14,6751 MDL No.: MFCD00002988
Synonyme:  n-Octanol
  • CAS Nummer:111-87-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₆CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002988
  • Molekulargewicht:130.23 g/mol
  • Merck-Index:14,6751
  • Siedepunkt:193…195 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–16 °C
  • Dichte:0,825
  • Blitz Pt:81 °C (177 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-917-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
Technische Daten