AuftragsverfolgungKontakt
1-Octanol ≥99%
1-Octanol ≥99%
Glasflasche, 10.000 mL
Codice catalogo A15977.0D
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
1-Octanol ≥99%
Codice catalogo A15977.0D
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  111-87-5
1-Octanol ≥99%
1-Octanol ≥99%
Glasflasche, 10.000 mL
Numero CAS:  111-87-5
Price
SFr. 503.00
Log in per disponibilità
1 * 10.000 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 111-87-5 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 81°(177°F) Physical Form: Liquid Density: 0.825 Refractive Index: 1.4290 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -16° Boiling Point: 193-195° Beilstein Reference: 1697461 Merck Reference: 14,6751 MDL No.: MFCD00002988
Sinonimi:  n-Octanol
  • Numero CAS:111-87-5
  • Formula:H₃C(CH₂)₆CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00002988
  • Molecular Weight:130.23 g/mol
  • IndexMerck:14,6751
  • Punto di ebollizione:193…195 °C
  • Punto di fusione:–16 °C
  • Densità:0,825
  • Punto di infiammabilità:81 °C (177 °F)
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
  • EINECS:203-917-6
Specifiche
Specifiche
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10.000 mL
Specifiche