Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-Mercaptoethanol ≥98% | Avantor

2-Mercaptoethanol ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. A15890.30
Giftig
Ätzend
Reizend
2-Mercaptoethanol ≥98%
Katalognr. A15890.30
CAS Nummer:  60-24-2
2-Mercaptoethanol ≥98%
2-Mercaptoethanol ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 250 g

CAS Nummer:  60-24-2
Preis
SFr. 65.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 60-24-2 Molecular Formula: HSCH2CH2OH Formula Weight: 78.13 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.500 Odour: Unpleasant Melting Point: -100° Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 773648 Merck Reference: 14,5869 UN No.: 2966 MDL No.: MFCD00004890

Synonyme:  2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
  • CAS Nummer:60-24-2
  • Formel:HSCH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004890
  • Molekulargewicht:78.14 g/mol
  • Merck-Index:14,5869
  • Siedepunkt:156…158 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–100 °C
  • Dichte:1,114
  • Blitz Pt:73 °C (163 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-464-6
  • UN:2966
  • ADR:6.1,II

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g

Technische Daten