Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-Mercaptoethanol ≥98%

2-Mercaptoethanol ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 5.000 g
Katalognr. A15890.0I
Giftig
Ätzend
Reizend
2-Mercaptoethanol ≥98%
Katalognr. A15890.0I
CAS Nummer:  60-24-2
2-Mercaptoethanol ≥98%
2-Mercaptoethanol ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 5.000 g

CAS Nummer:  60-24-2
Preis
SFr. 554.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 60-24-2 Molecular Formula: HSCH2CH2OH Formula Weight: 78.13 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.500 Odour: Unpleasant Melting Point: -100° Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 773648 Merck Reference: 14,5869 UN No.: 2966 MDL No.: MFCD00004890

Synonyme:  2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
  • CAS Nummer:60-24-2
  • Formel:HSCH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004890
  • Molekulargewicht:78.14 g/mol
  • Merck-Index:14,5869
  • Siedepunkt:156…158 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–100 °C
  • Dichte:1,114
  • Blitz Pt:73 °C (163 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-464-6
  • UN:2966
  • ADR:6.1,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5.000 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.