AuftragsverfolgungKontakt
Methyldecanoat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
  A15658.22
Methyldecanoat ≥99%
  A15658.22
 :  110-42-9
Methyldecanoat ≥99%
Methyldecanoat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
 :  110-42-9
SFr. 139.00
1 * 100 g
Purity: 99% CAS No.: 110-42-9 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3 Formula Weight: 186.30 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -18° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 1759170 MDL No.: MFCD00009580
 :  Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
  •  :110-42-9
  •  :C₁₁H₂₂O₂
  •  :MFCD00009580
  •  :186.29 g/mol
  •  :223…225 °C
  •  :–18 °C
  •  :0,877
  •  :94 °C (201 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-766-6
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g