AuftragsverfolgungKontakt
Methyldecanoat ≥99%
Methyldecanoat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Methyldecanoat ≥99%
Katalognr. A15658.18
CAS Nummer:  110-42-9
Methyldecanoat ≥99%
Methyldecanoat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
CAS Nummer:  110-42-9
Preis
SFr. 83.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 110-42-9 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3 Formula Weight: 186.30 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -18° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 1759170 MDL No.: MFCD00009580
Synonyme:  Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
  • CAS Nummer:110-42-9
  • Formel:C₁₁H₂₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009580
  • Molekulargewicht:186.29 g/mol
  • Siedepunkt:223…225 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–18 °C
  • Dichte:0,877
  • Blitz Pt:94 °C (201 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-766-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..