Methyldecanoat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 110-42-9 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3 Formula Weight: 186.30 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -18° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 1759170 MDL No.: MFCD00009580
Synonyme: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
- CAS Nummer:110-42-9
- Formel:C₁₁H₂₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009580
- Molekulargewicht:186.29 g/mol
- Siedepunkt:223…225 °C
- Schmelzender Platingehalt:–18 °C
- Dichte:0,877
- Blitz Pt:94 °C (201 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-766-6
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..