Cyclohexanon ≥99%
Glasflasche, 500 mL
Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625
: Pimelic Ketone
- :108-94-1
- :C₆H₁₀(=O)
- :MFCD00001625
- :98.14 g/mol
- :14,2726
- :154…156 °C
- :–26 °C
- :0,948
- :47 °C (116 °F)
- :Raumtemperatur
- :203-631-1
- :1915
- :3,III
- :01-2119453616-35
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Cat. No.:A15607.AP
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt