Cyclohexanon ≥99%
Glasflasche, 2.500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625
Synonyme: Pimelic Ketone
- CAS Nummer:108-94-1
- Formel:C₆H₁₀(=O)
- MDL-Nummer:MFCD00001625
- Molekulargewicht:98.14 g/mol
- Merck-Index:14,2726
- Siedepunkt:154…156 °C
- Schmelzender Platingehalt:–26 °C
- Dichte:0,948
- Blitz Pt:47 °C (116 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- ERREICHEN:01-2119453616-35
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA15607 sds_ALFAA15607
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2.500 mL
- Cat. No.:A15607.0F
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt