AuftragsverfolgungKontakt
Phthalid ≥98% | Avantor
Phthalid ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. A15516.22
Reizend
Phthalid ≥98%
Katalognr. A15516.22
CAS Nummer:  87-41-2
Phthalid ≥98%
Phthalid ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  87-41-2
Preis
SFr. 63.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 87-41-2 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 152°(305°F) Melting Point: 72-75° Boiling Point: 289-291° Beilstein Reference: 114632 MDL No.: MFCD00005906
Synonyme:  Isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Nummer:87-41-2
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005906
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:289…291 °C
  • Schmelzender Platingehalt:72…75 °C
  • Dichte:1,1
  • Blitz Pt:152 °C (305 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-744-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Technische Daten