AuftragsverfolgungKontakt
Picolinamid ≥98%
Picolinamid ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. A15410.14
Reizend
Picolinamid ≥98%
Katalognr. A15410.14
CAS Nummer:  1452-77-3
Picolinamid ≥98%
Picolinamid ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  1452-77-3
Preis
362.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1452-77-3 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Melting Point: 104-108° Boiling Point: 143°/20mm MDL No.: MFCD00023483
Synonyme:  2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
  • CAS Nummer:1452-77-3
  • Formel:C₆H₆N₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00023483
  • Molekulargewicht:122.13 g/mol
  • Siedepunkt:143 °C (20 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:104…108 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-921-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g