Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Picolinamid ≥98%

Picolinamid ≥98%

Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. A15410.06
Reizend
Picolinamid ≥98%
Katalognr. A15410.06
CAS Nummer:  1452-77-3
Picolinamid ≥98%
Picolinamid ≥98%

Glass bottle for solids, 5 g

CAS Nummer:  1452-77-3
Preis
SFr. 94.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 1452-77-3 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Melting Point: 104-108° Boiling Point: 143°/20mm MDL No.: MFCD00023483

Synonyme:  2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
  • CAS Nummer:1452-77-3
  • Formel:C₆H₆N₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00023483
  • Molekulargewicht:122.13 g/mol
  • Siedepunkt:143 °C (20 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:104…108 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-921-5
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.