Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Hydroxylammoniumchlorid 99%

Glass bottle for solids, 5.000 g
Katalognr. A15398.0I
Gesundheit
Ätzend
Reizend
Umfeld
Hydroxylammoniumchlorid 99%
Katalognr. A15398.0I
CAS Nummer:  5470-11-1
Hydroxylammoniumchlorid 99%
Hydroxylammoniumchlorid 99%

Glass bottle for solids, 5.000 g

CAS Nummer:  5470-11-1
Preis
SFr. 956.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 5470-11-1 Molecular Formula: H3NO.HCl Formula Weight: 69.49 Odour: Acidic pH: 3.6 Melting Point: 152° dec. Beilstein Reference: 3539763 Merck Reference: 14,4828 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00051089

Synonyme:  Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
  • CAS Nummer:5470-11-1
  • Formel:NH₂OH·HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00051089
  • Molekulargewicht:69.49 g/mol
  • Merck-Index:14,4828
  • Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:152 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:152 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,67
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:226-798-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5.000 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.