Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99% | Avantor

(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%

Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. A15018.22
Reizend
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%
Katalognr. A15018.22
CAS Nummer:  156-38-7
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%

Glass bottle for solids, 100 g

CAS Nummer:  156-38-7
Preis
SFr. 286.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 156-38-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 148-150° Beilstein Reference: 1448766

Synonyme:  4-Hydroxyphenylacetic Acid
  • CAS Nummer:156-38-7
  • Formel:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00004347
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Siedepunkt:347 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:148…150 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-851-3
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..