AuftragsverfolgungKontakt
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
  A15018.14
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%
  A15018.14
 :  156-38-7
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
 :  156-38-7
SFr. 97.90
1 * 25 g
Purity: 99% CAS No.: 156-38-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 148-150° Beilstein Reference: 1448766
 :  4-Hydroxyphenylacetic Acid
  •  :156-38-7
  •  :(C₆H₄(OH))CH₂COOH
  •  :MFCD00004347
  •  :152.15 g/mol
  •  :347 °C (1013 hPa)
  •  :148…150 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :205-851-3
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
  • Cat. No.:
    A15018.14