Bicin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Bicin ≥99%
Codice catalogo A14957.30
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 150-25-4
Vai a
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 150-25-4 Molecular Formula: C6H13NO4 Formula Weight: 163.17 pH: 4-5 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 1769362 Merck Reference: 14,1201 MDL No.: MFCD00004295
Good's buffers
Sinonimi: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
- Numero CAS:150-25-4
- Formula:C₆H₁₃NO₄
- Numero MDL:MFCD00004295
- Molecular Weight:163.17 g/mol
- IndexMerck:14,1201
- Punto di fusione:∼ 191 °C (Zers.)
- Punto di fusione:∼ 191 °C (Zersetzung)
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:205-755-1
Documents
Specifiche
Specifiche
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g



