AuftragsverfolgungKontakt
Bicin ≥99%
Bicin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Catalog # A14957.18
Bicin ≥99%
Catalog # A14957.18
CAS Number:  150-25-4
Bicin ≥99%
Bicin ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
CAS Number:  150-25-4
Price
78.60 SFr.
Log in for availability
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 150-25-4 Molecular Formula: C6H13NO4 Formula Weight: 163.17 pH: 4-5 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 1769362 Merck Reference: 14,1201 MDL No.: MFCD00004295
Good's buffers
Synonyms:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • CAS Number:150-25-4
  • Formula:C₆H₁₃NO₄
  • MDL Number:MFCD00004295
  • Molecular Weight:163.17 g/mol
  • Merck Index:14,1201
  • Melting Pt:∼ 191 °C (Zers.)
  • Melting Pt:∼ 191 °C (Zersetzung)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:205-755-1
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g