Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bicin ≥99% | Avantor

Bicin ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
Katalognr. A14957.0B
Bicin ≥99%
Katalognr. A14957.0B
CAS Nummer:  150-25-4
Bicin ≥99%
Bicin ≥99%

Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g

CAS Nummer:  150-25-4
Preis
SFr. 899.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 150-25-4 Molecular Formula: C6H13NO4 Formula Weight: 163.17 pH: 4-5 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 1769362 Merck Reference: 14,1201 MDL No.: MFCD00004295

Good's buffers

Synonyme:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • CAS Nummer:150-25-4
  • Formel:C₆H₁₃NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00004295
  • Molekulargewicht:163.17 g/mol
  • Merck-Index:14,1201
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 191 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 191 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-755-1
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1.000 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.