Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-Hexanon ≥98%

2-Hexanon ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. A14867.36
Gesundheit
Entzündlich
Reizend
2-Hexanon ≥98%
Katalognr. A14867.36
CAS Nummer:  591-78-6
2-Hexanon ≥98%
2-Hexanon ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 500 g

CAS Nummer:  591-78-6
Preis
SFr. 867.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 591-78-6 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4010 Odour: Pungent Melting Point: -56° Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1737676 Merck Reference: 14,6033 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009482

Synonyme:  Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
  • CAS Nummer:591-78-6
  • Formel:C₆H₁₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00009482
  • Molekulargewicht:100.16 g/mol
  • Merck-Index:14,6033
  • Siedepunkt:126…127 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–56 °C
  • Dichte:0,811
  • Blitz Pt:23 °C (73 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:209-731-1
  • UN:1224
  • ADR:3,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.