AuftragsverfolgungKontakt
2-Hexanon ≥98% | Avantor
2-Hexanon ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Katalognr. A14867.18
Gesundheit
Entzündlich
Reizend
2-Hexanon ≥98%
Katalognr. A14867.18
CAS Nummer:  591-78-6
2-Hexanon ≥98%
2-Hexanon ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
CAS Nummer:  591-78-6
Preis
SFr. 132.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 591-78-6 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4010 Odour: Pungent Melting Point: -56° Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1737676 Merck Reference: 14,6033 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009482
Synonyme:  Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
  • CAS Nummer:591-78-6
  • Formel:C₆H₁₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00009482
  • Molekulargewicht:100.16 g/mol
  • Merck-Index:14,6033
  • Siedepunkt:126…127 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–56 °C
  • Dichte:0,811
  • Blitz Pt:23 °C (73 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:209-731-1
  • UN:1224
  • ADR:3,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g