2-Hexanon ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 591-78-6 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4010 Odour: Pungent Melting Point: -56° Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1737676 Merck Reference: 14,6033 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009482
Synonyme: Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
- CAS Nummer:591-78-6
- Formel:C₆H₁₂O
- MDL-Nummer:MFCD00009482
- Molekulargewicht:100.16 g/mol
- Merck-Index:14,6033
- Siedepunkt:126…127 °C
- Schmelzender Platingehalt:–56 °C
- Dichte:0,811
- Blitz Pt:23 °C (73 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-731-1
- UN:1224
- ADR:3,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA14867
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 g



