Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-Methylbenzophenon ≥98%

2-Methylbenzophenon ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Katalognr. A14779.09
Reizend
2-Methylbenzophenon ≥98%
Katalognr. A14779.09
CAS Nummer:  131-58-8
2-Methylbenzophenon ≥98%
2-Methylbenzophenon ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 10 g

CAS Nummer:  131-58-8
Preis
85.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 131-58-8 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Melting Point: -18° Boiling Point: 309-311° Beilstein Reference: 2045469 Merck Reference: 14,7317 MDL No.: MFCD00008518

Synonyme:  o-Methylbenzophenone
  • CAS Nummer:131-58-8
  • Formel:C₁₄H₁₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00008518
  • Molekulargewicht:196.25 g/mol
  • Merck-Index:14,7317
  • Siedepunkt:309…311 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–18 °C
  • Dichte:1,085
  • Blitz Pt:>110 °C (230 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-032-0
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 g

Technische Daten