Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

(R)-(-)-Mandelsäure ≥98%

Glass bottle for solids, 100 g
Catalog # A14767.22
Corrosive
(R)-(-)-Mandelsäure ≥98%
Catalog # A14767.22
CAS Number:  611-71-2
(R)-(-)-Mandelsäure ≥98%
(R)-(-)-Mandelsäure ≥98%

Glass bottle for solids, 100 g

CAS Number:  611-71-2
Price
SFr. 406.00
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 611-71-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2691094

Synonyms:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • CAS Number:611-71-2
  • Formula:C₈H₈O₃
  • MDL Number:MFCD00064251
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Boiling Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:130…134 °C
  • Density:1,341 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>190 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:210-276-6
Specifications

Specifications

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.