Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
(R)-(-)-Mandelsäure ≥98% | Avantor

(R)-(-)-Mandelsäure ≥98%

Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. A14767.14
Ätzend
(R)-(-)-Mandelsäure ≥98%
Katalognr. A14767.14
CAS Nummer:  611-71-2
(R)-(-)-Mandelsäure ≥98%
(R)-(-)-Mandelsäure ≥98%

Glass bottle for solids, 25 g

CAS Nummer:  611-71-2
Preis
SFr. 149.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 611-71-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2691094

Synonyme:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • CAS Nummer:611-71-2
  • Formel:C₈H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00064251
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Siedepunkt:322 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:130…134 °C
  • Dichte:1,341 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:>190 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-276-6
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..