AuftragsverfolgungKontakt
Cyclopentan 95%
Cyclopentan 95%
Glass bottle, 100 mL
Katalognr. A14697.AE
Entzündlich
Cyclopentan 95%
Katalognr. A14697.AE
CAS Nummer:  287-92-3
Cyclopentan 95%
Cyclopentan 95%
Glass bottle, 100 mL
CAS Nummer:  287-92-3
Preis
66.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 287-92-3 Molecular Formula: C5H10 Formula Weight: 70.14 Flash Point: -37°(-34°F) Physical Form: Liquid Density: 0.748 Refractive Index: 1.4060 Appearance: Colourless Odour: Petrol-like Melting Point: -95° Boiling Point: 47-49° Beilstein Reference: 1900195 Merck Reference: 14,2741 UN No.: 1146 MDL No.: MFCD00001356
Synonyme:  Pentamethylene
  • CAS Nummer:287-92-3
  • Formel:C₅H₁₀
  • MDL-Nummer:MFCD00001356
  • Molekulargewicht:70.13 g/mol
  • Merck-Index:14,2741
  • Siedepunkt:47…49 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–95 °C
  • Dichte:0,748
  • Blitz Pt:–37 °C (–34 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-016-6
  • UN:1146
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 mL