AuftragsverfolgungKontakt
Tricin ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Tricin ≥98%
Katalognr. A14695.22
CAS Nummer:  5704-04-1
Tricin ≥98%
Tricin ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  5704-04-1
Preis
SFr. 130.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 5704-04-1 Molecular Formula: (HOCH2)3CNHCH2CO2H Formula Weight: 179.17 Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 1937804 Merck Reference: 14,9651 MDL No.: MFCD00004277
Synonyme:  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  • CAS Nummer:5704-04-1
  • Formel:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00004277
  • Molekulargewicht:179.17 g/mol
  • Merck-Index:14,9651
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 183 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 183 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:227-193-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Technische Daten