AuftragsverfolgungKontakt
Pentadecansäure ≥99%
Pentadecansäure ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Katalognr. A14664.18
Reizend
Pentadecansäure ≥99%
Katalognr. A14664.18
CAS Nummer:  1002-84-2
Pentadecansäure ≥99%
Pentadecansäure ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
CAS Nummer:  1002-84-2
Preis
SFr. 308.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 1002-84-2 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.40 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-54° Boiling Point: 257°/100mm Beilstein Reference: 1773831 MDL No.: MFCD00002745
Synonyme:  Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
  • CAS Nummer:1002-84-2
  • Formel:C₁₅H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002745
  • Molekulargewicht:242.4 g/mol
  • Siedepunkt:257 °C (100 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:51…54 °C
  • Dichte:0,8496 g/cm³ (70 °C)
  • Blitz Pt:110 °C (230 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:213-693-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..