Pentadecansäure ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 1002-84-2 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.40 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-54° Boiling Point: 257°/100mm Beilstein Reference: 1773831 MDL No.: MFCD00002745
Synonyme: Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
- CAS Nummer:1002-84-2
- Formel:C₁₅H₃₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002745
- Molekulargewicht:242.4 g/mol
- Siedepunkt:257 °C (100 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:51…54 °C
- Dichte:0,8496 g/cm³ (70 °C)
- Blitz Pt:110 °C (230 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:213-693-1
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..